missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polyethylen-Etiketten für Gefahrstoffe

Artikelnummer. 10553258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Angezeigter Text:
GefahrVerbrennungs-und Verätzungsgefahr
Korrosionspiktogramm/Achtung/Warning/Attention
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Angezeigter Text unitSize
10553258 GefahrVerbrennungs-und Verätzungsgefahr 250 Stück
10789258 Korrosionspiktogramm/Achtung/Warning/Attention 250 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10553258

Marke: Carl Roth™ LN55.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Made of high glossy PE-foil. Carl Roth™ Polyethylene Hazardous Substances Labels feature signal words in German, English, and French.

  • High-glossy PE-foil
  • 100 μm thick
  • Permanent adhesive
  • Waterproof
  • Temperature stable from -20 to +80°C 
  • Signal words trilingual: German, English, French
  • 250 per roll in practical dispenser box

Spezifikation

Ausführung Glanz
Material Polyethylen-Folie
Beständig gegen Wasserfest und temperaturbeständig
Höhe (metrisch) 30 mm
Dicke 100 μ m
Breite (metrisch) 22 mm
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 80 °C
Form Rechteckig
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch
Angezeigter Text GefahrVerbrennungs-und Verätzungsgefahr
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.