Learn More
Carl Roth™ Polyethylen-Etiketten für Gefahrstoffe
Artikelnummer. p-8006280
Encompass_Preferred
Click to view available options
Angezeigter Text:
GefahrVerbrennungs-und Verätzungsgefahr
Korrosionspiktogramm/Achtung/Warning/Attention
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 10553258
Marke: Carl Roth™ LN55.1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Made of high glossy PE-foil. Carl Roth™ Polyethylene Hazardous Substances Labels feature signal words in German, English, and French.
  • High-glossy PE-foil
  • 100 μm thick
  • Permanent adhesive
  • Waterproof
  • Temperature stable from -20 to +80°C 
  • Signal words trilingual: German, English, French
  • 250 per roll in practical dispenser box
Specifications
Ausführung Glanz
Material Polyethylen-Folie
Beständig gegen Wasserfest und temperaturbeständig
Höhe (metrisch) 30 mm
Dicke 100 μ m
Breite (metrisch) 22 mm
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 80 °C
Form Rechteckig
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch
Angezeigter Text GefahrVerbrennungs-und Verätzungsgefahr