Learn More
Hirschmann™ Polystopfen aus Polyethylen
Beschreibung
- PE
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | NS 12/21 |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Poly-Stopfen |
| Form | Hexagonal |
| Sterilität | Unsteril |