Learn More
Hirschmann™ Polystopfen aus Polyethylen
Artikelnummer. 30090415
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Packungsgröße
30090415 NS 14/23 10 Stück
30090421 NS 7/16 10 Stück
10054301 NS 7/16 1 Stück
10125261 NS 10/19 1 Stück
30090401 NS 10/19 10 Stück
10369991 NS 12/21 1 Stück
30090407 NS 12/21 10 Stück
10105311 NS 14/23 1 Stück
10640992 NS 45/40 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30090415 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 8900270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.16 €
    18.90 € / 10 Stück
    Sparen 1.26 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für das sichere und zuverlässige Verschließen von Kolben, Flaschen, Röhrchen und anderen Laborgeräten.
  • PE
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung NS 14/23
Material Polyethylen
Produkttyp Stopfen aus Polyethylen
Form Sechskantgriff