Learn More
Hirschmann™ Polystopfen aus Polyethylen
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Description
- PE
- In verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | NS 7/16 |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Poly-Stopfen |
| Form | Hexagonal |
| Sterilität | Unsteril |