Learn More
Hirschmann™ Polystopfen aus Polyethylen
Artikelnummer. 30090421
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 30090421
Marke: Hirschmann™ 8900252
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für das sichere und zuverlässige Verschließen von Kolben, Flaschen, Röhrchen und anderen Laborgeräten.
  • PE
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung NS 7/16
Material Polyethylen
Produkttyp Poly-Stopfen
Form Hexagonal