Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tisch-Büchnertrichter
Große Volumina lassen sich schnell mit festen oder abnehmbaren Filterplatten filtern, die für Tischanwendungen geeignet sind
Marke: Bel-Art™ H14625-3510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Polyethylentrichter mit Fritware™ oder perforierter Filterplatte Ihrer Wahl
- Abnehmbarer Schlauchverbinder, der für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.5 Zoll (12.7 mm) und 0.75 Zoll-NPT-Stopfen an Trichtern geeignet ist
- Verwendung von -80 °C (-112 °F) bis 52 °C (125 °F)
- Mit dem Trichterspachtel 14-375-611 die während des Filtrationsprozesses auftretenden Risse schnell und effizient glätten
- Feste oder herausnehmbare poröse Filterplatte, gestützt durch mehrfaches Ringgitter
- Filterplatten bestehen aus Polyethylen hoher Dichte mit einer Dicke von 0.25 Zoll (6.4 mm) und porenfreiem Ring am Rand der Platte, der das Filterpapier bei der Verwendung abdichtet
- Erhältlich in zwei Porositäten: Medium (45 bis 90 Micron); grob (90 bis 130 Micron)
- Feste oder herausnehmbare perforierte Filterplatte aus 0.18 Zoll (4.8 mm) dickem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit 0.18 Zoll (4.8 mm) großen Perforationen auf 0.43 Zoll (11 mm) großen Flächen
- Die feste Version eignet sich für die Grobfiltration oder für die Verwendung mit einem Tuch- oder Papierfilter
- Die herausnehmbare Filterplatte ist für die Rückgewinnung von Edelmetallen erhältlich
Bestellinformation
Porosity
Spezifikation
26 cm | |
20.3 cm | |
Durchscheinend | |
45-90 Micron |
Polyethylen | |
Nein | |
Perforierter fester HDPE-Filter | |
1/Pckg. |