Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram Alox-25 UV254 Polyesterfolien
Marke:  Macherey-Nagel™ 807021
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10584611
  • 225.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
60 Å
Polyester-Platte
0,25 mm
100er-Packung
Gehäuse UV254
5 x 20 cm