Learn More
MedChemExpress Polymyxin B nonapeptide
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 97.45% |
| CAS | 86408-36-8 |
| Inhalt und Lagerung | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 963.13 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | H2O : ≥ 100 mg/mL (103.83 mM) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (17.31 mM∣Need ultrasonic) |