Learn More
Atlas Material Testing™ Polyphosphat-Kartusche
Artikelnummer. 11983859
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
Flussrate:1.400 l/h
Artikelnummer. 11983859
Marke: Atlas Material Testing™ RB5195225
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Flussrate 1400 l/h
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 35 °°C
Betriebstemperatur (metrisch) 35 °°C
Länge (metrisch) 254 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.