Learn More
Kappes Systeme™ Teilbarer Polypropylen-Behälter, Modell 4085
Artikelnummer. 10655053
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Abmessungen (L x B x H):
400 x 113 x 85 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10655053 Blau 400 x 113 x 85 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10655053 Lieferant Kappes Systeme™ Lieferanten-Nr. 6631.00.3344
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Teilbarer Behälter
Material Polypropylen
Farbe Blau
Form Rechteckig
Montageart Stapelbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Serie 4085
Menge 1/Packung
Abmessungen (L x B x H) 400 x 113 x 85 mm
Länge (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 113 mm
Höhe (metrisch) 85 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Regal- und/oder Systemschrank