Learn More
Cole-Parmer™ Becherglas aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
500 mL
Spezifikation
Genauigkeit | ± 5 % |
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Material | Polypropylen |
Höhe (metrisch) | 50,8mm |
Menge | Gehäuse 100Pack |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |