Learn More
Gilson™ Flasche aus Polypropylen
Artikelnummer. 15616155 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15616155 4 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15616155 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F1077410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 €
    1091.06 € / 1 Stück
    Sparen 28.94 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Diese 4 l-Polypropylen-Flasche verfügt über einen Deckel mit Schnellkupplungen und Füllstandsüberwachung und dient zur Verwendung mit der Gilson Sicherheitsaspirationsstation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flasche
Volumen (metrisch) 4 l
Enthält Deckel mit Schnellkupplungen und Füllstandserkennung