Learn More
Wheaton™ Polypropylen-Kappe
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
20 – 400
33-400
45-400
63-400
Packungsgröße:
144 Stück
300 Stück
48 Stück
72 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Entnahme von flüchtigen Lösungsmitteln/empfindlichen Verbindungen und korrosiven Chemikalien |
| Material | Polypropylen |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylenschaum-Liner |
| Halsausführung | 33-400 |
| Produkttyp | Kappe |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |