Learn More
Gravis Polypropylen-Kappe
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
20 mm
30 mm
33 mm
35 mm
38 mm
58 mm
110 mm
Farbe:
Schwarz
Weiß
Beschreibung
- Erhältlich mit oder ohne Einlage aus Butyl-PTFE
- In Weiß oder Schwarz
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Keine Angabe |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 35 mm |
Produkttyp | Kappe |
Farbe | Schwarz |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Menge | 100/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | 35 mm |
Verschlussfarbe | Schwarz |