Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel, durchsichtig
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11553342
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Sterilisation bei hohen Temperaturen (134 bis maximal 140 °C)
  • 40 μm Stärke
  • Hochtemperaturbeutel aus Polypropylen zur Dekontamination und Inaktivierung besonders widerstandsfähiger biologischer Abfälle
  • Zur sicheren Entsorgung von biogefährdenden Abfällen
  • Speziell konzipiert für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsanlagen
  • Bedruckt mit einem Warnhinweis auf Biogefährdung