Learn More
JG Finneran Associates™ Headspace-Fläschchen mit Bördelrand
Diese Fläschchen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. JG Finneran™ Polypropylen-Fläschchen mit Bördelrand schützen lichtempfindliche Proben.
Marke: JG Finneran Associates™ 30111P-1232
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.54350kg
Beschreibung
- Snap Ring™ Fläschchen mit Bördelrand und begrenztem Volumen
- Braunes Polypropylen bietet Schutz für lichtempfindliche Proben
- Schwarzes Polypropylen schützt lichtempfindliche Proben vor einer chemischen Reaktion während Probenentnahmetests, Lagerung oder Transport
Spezifikation
Durchscheinend | |
0,1 mL | |
Crimp | |
100/Packung |
Polypropylen | |
Zur Lagerung pH-empfindlicher Proben | |
100 |