Learn More
Eppendorf™ 384-Well Mikrotiterplatte aus Polypropylen, F-Boden
Marke: Eppendorf™ 0030625102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.25000kg
Spezifikation
Standard | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
240/Packung |
16 x 24 | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
384 | |
Flach |