Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen, blau
Artikelnummer. 10604555 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10604555
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Röhrchen sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Fisherbrand™ Graduierte Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen eignen sich optimal für PCR- und Zentrifugensysteme.
  • Messröhrchen aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Lieferbar in zahlreichen Farben zur einfachen Identifikation
  • Lieferbar mit Greiflasche
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für PCR, Zentrifugation
Anzahl pro Packung 500/Packung
Graduated Ja
Verschlusstyp Schnappverschluss