Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen, blau
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Messröhrchen aus Polypropylen
- Autoklavierbar
- Lieferbar in zahlreichen Farben zur einfachen Identifikation
- Lieferbar mit Greiflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für PCR, Zentrifugation |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |