Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen, blau
Artikelnummer. p-8001421 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
10604555 Naturfarben 500 Stück
11568242 Blau 500 Stück
2 options
Artikelnummer. 10604555
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Röhrchen sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Fisherbrand™ Graduierte Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen eignen sich optimal für PCR- und Zentrifugensysteme.
  • Messröhrchen aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Lieferbar in zahlreichen Farben zur einfachen Identifikation
  • Lieferbar mit Greiflasche
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für PCR, Zentrifugation
Anzahl pro Packung 500/Packung
Graduated Ja
Verschlusstyp Schnappverschluss