Learn More
Kartell™ Hähne aus Polypropylen und HDPE
Für Flüssigkeiten und Gase bei niedrigem Druck oder niedrigem Vakuum.
Marke: Kartell™ 0037600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Anschlusskörper aus HDPE mit Hähnen aus Polypropylen
- Betriebsdruck 0.5 bar
Spezifikation
10.9 mm | |
Polypropylen, HDPE | |
Nennaußendurchmesser: 13 mm |