Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Feuerschlauchrolle
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 817051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24000kg
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
400 mm | |
400 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
1.501 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |