Learn More
Greiner Bio-One Mikropipettenspitzen aus Polypropylen
Für ein präzises Pipettieren kleinstmöglicher Flüssigkeitsvolumen konzipiert. Greiner Bio-One™ Mikropipettenspitzen aus Polypropylen bestechen dank ihrer geringen Größe durch ein geringes Totvolumen.
Marke: Greiner Bio-One 771290
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18900kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für optimale Leistung und Passform
- Hohe Bruchfestigkeit und Formstabilität
- Temperaturbeständig bis +140 °C
- Free of heavy metals
- Erhältlich als Großpackung oder als praktisches Gestell
- Gemäß ISO 9001
Spezifikation
0.5 bis 10 μl | |
Naturfarben | |
P10 Standard | |
Gilson™ Pipetman P2, P10, U10, Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Nicht steril | |
Ja | |
5000/Pack | |
PP (Polypropylen) |