Learn More
Ratiolab™ Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10008740
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Naturfarben
Tiefkühlgerät mit natürlichem
Kapazität (metrisch):
1,5 ml
2 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10008740
Marke: Ratiolab™ 5615000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Röhrchen sind für eine Vielzahl von Zentrifugieranwendungen geeignet. Die Ratiolab™ Polypropylen-Mikrozentrifugenröhrchen sind zur einfachen Identifizierung in verschiedenen Farben erhältlich.
  • Autoklavierbar mit geöffneter Kappe bei 121 °C für 20 min.
  • In Natur oder in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung
  • Zuverlässige Dichtkappe
  • Sicher und einfach zu öffnen und zu schließen
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 1.000/Packung
Verpackung 1.000/Packung