Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Zur schnellen Organisation von Mikrozentrifugen-Reagenzgläsern in jedem Labor
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15500072
  • 63.35 € / 5 Packungen
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbkodierte Gestelle ermöglichen die einfache Identifizierung spezifischer Laborverfahren oder einzelner Techniker-Tabletts
  • Jedes Well ist nummeriert, um eine einfache Probenentnahme zu ermöglichen
  • Autoklavierbar und einfriertauglich
  • Hervorragend geeignet für die Verwendung auf dem Labortisch sowie für Lagerung oder Transport von Proben
  • Auswahl aus 12 Farben, einschließlich naturfarben, sowie Mischpackungen
  • Fassungsvermögen: Für 80 Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde und Volumen bis 2,0 ml in einem 16 × 5 Array
Spezifikation
Spezifikation
Mikroröhrchengestell
Orange fluoreszierend
Polypropylen
5/Pckg.
26,7 cm
22,9 cm
12,7 cm
Autoklavierbar
Röhrchen (2 ml)
80
10,5 x 9 x 5 in. (26,7 x 22,9 x 12,7cm)
10,5 in.
9 Zoll
5 Zoll