Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikroröhrchengestelle aus Polypropylen
Zur schnellen Organisation von Mikrozentrifugen-Reagenzgläsern in jedem Labor
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0016
54.98 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70500kg
Beschreibung
- Farbkodierte Gestelle ermöglichen die einfache Identifizierung spezifischer Laborverfahren oder einzelner Techniker-Tabletts
- Jedes Well ist nummeriert, um eine einfache Probenentnahme zu ermöglichen
- Autoklavierbar und einfriertauglich
- Hervorragend geeignet für die Verwendung auf dem Labortisch sowie für Lagerung oder Transport von Proben
- Auswahl aus 12 Farben, einschließlich naturfarben, sowie Mischpackungen
- Fassungsvermögen: Für 80 Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde und Volumen bis 2,0 ml in einem 16 × 5 Array
Spezifikation
Mikroröhrchengestell | |
Rosa fluoreszierend | |
Polypropylen | |
5/Pckg. | |
26,7 cm | |
22,9 cm | |
12,7 cm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (2 ml) | |
80 | |
10,5 x 9 x 5 in. (26,7 x 22,9 x 12,7cm) | |
10,5 in. | |
9 Zoll | |
5 Zoll |