missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Reagent bottle opaque, wide-mouth, PP with
Beschreibung
Weithals. Aus opak pigmentiertem Kunststoff für lichtempfindliche Substanzen in Anlehnung an DIN 12039.
Transparent. Mit NS-Stopfen aus PP.
Volumen: 2000mL
Hals: 60/46 NS
Höhe: 263mm
φ: 131mm
Transparent. Mit NS-Stopfen aus PP.
Volumen: 2000mL
Hals: 60/46 NS
Höhe: 263mm
φ: 131mm
Spezifikation
Material | Polypropylene |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'