Learn More
Fisherbrand™ Pipette Finntip™ aus Polypropylen
Gewährleisten einfaches und sicheres Pipettieren selbst bei extrem kritischen Anwendungen. Fisherbrand™ Finntip™ Pipettenspitzen aus Polypropylen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- und Mehrkanalpipetten.
21.75 € - 28.95 €
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktlinie | Finntip™ |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11527462
|
Fisherbrand™
|
1000 bis 5000 μl |
28.95 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11567462
|
Fisherbrand™
|
2000 bis 10,000 μl |
21.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
- Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
- Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
- Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
- Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
Nicht steril | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Naturfarben | |
Finntip™ |