Learn More
Camlab™ Polypropylen-Gestell
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Grün
Naturfarben
Rot
Aufnahmevermögen:
48 Röhrchen
96 Röhrchen
Röhrchen (48)
Röhrchen (96)
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Lid |
| Produkttyp | Rack |
| Farbe | Rot |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (48) |
| Material | Polypropylene |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Sample Storage |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Freezer storage system |
| Menge | 1 Each |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40°C to +70°C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.