missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camlab™ Polypropylen-Gestell

Artikelnummer. 11757586
Encompass_Preferred
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Grün
Naturfarben
Rot
Aufnahmevermögen:
48 Röhrchen
96 Röhrchen
Röhrchen (48)
Röhrchen (96)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11757586

Marke: Camlab™ RTP711096N

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Enthält Lid
Produkttyp Rack
Farbe Naturfarben
Aufnahmevermögen Röhrchen (96)
Material Polypropylene
Stapelbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratory Sample Storage
Zur Verwendung mit (Geräte) Freezer storage system
Menge 1 Each
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +70°C
Länge (metrisch) 198 mm
Breite (metrisch) 129 mm
Höhe (metrisch) 21 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt