Learn More
Brand™ Röhrchen 1,2 ml, palettiert, PP Rack mit Gitter, unsteril (leer) (VE=10)
Aus Polypropylen. BRAND™ Polypropylen-Rack für Röhrchen im Gestell ist kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und eignet sich für die Arbeit mit Mehrkanal-Pipettierern.
Marke: Brand™ 781540
64.56 EUR gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
- Röhrchen und Gestell aus Polypropylen sind bei 121 °C 20 min lang autoklavierbar (außer Polyethylenkappen)
- Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten
- Größe der Röhrchen: Außendurchmesser 8.8 mm, Höhe 45 mm Ideal für biologische Tests wie PCR*, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA.
Spezifikation
DIN EN 285 | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
10 Packung |
8 x 12 | |
Mikroröhrchen (96) | |
1.2 ml Mikroröhrchen | |
45 mm |