Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Polypropylen-Schaufel
Artikelnummer. 11771485
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22 ml
250 ml
2 l
Länge (metrisch) Griff:
32 mm
56 mm
122 mm
Abmessungen (L x B):
94 x 32 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Griff Abmessungen (L x B) unitSize
11771485 22 ml 32 mm 94 x 32 mm 12 Stück
11756545 250 ml 56 mm 191 x 54 x 49 mm 12 Stück
11701495 2 l 122 mm 349 x 148 x 89 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11771485 Lieferant Bel-Art™ Scienceware™ Lieferanten-Nr. F367470000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle konzipiert. Bel Art™ Die Polypropylen-Schaufel eignet sich hervorragend zum Portionieren von allem, von Pulver in großen Mengen bis hin zu Eis.
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • Hergestellt aus robustem Polypropylen
  • Schlaufe zum Aufhängen
  • Fassungsvermögen: ca. 2 Liter (eine halbe Gallone)
Fassungsvermögen/Volumen sind geschätzt und nicht zur Entnahme exakter Probengewichte/Volumen vorgesehen Die angegebenen Volumen stehen für typische gehäufte Proben
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 22 ml
Produkttyp Schaufel
Breite (metrisch) 32 mm
Abmessungen (L x B) 94 x 32 mm
Länge (metrisch) Griff 32 mm
Material Polypropylen
Länge (metrisch) 94 mm