Learn More
Atlas Material Testing™ Spezial-Kartusche aus PP (Polypropylen)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Lebensmittelqualität |
| Beschreibung | Schwellwert:1 bis 3 μM |
| Flussrate | 1000 l/h |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 35 °°C |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 35 °°C |
| Typ | Kartusche |
| Länge (metrisch) | 254 mm |