Learn More
Atlas Material Testing™ Spezial-Kartusche aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. p-8000027
Encompass
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Schwellwert:1 bis 3 μM
Schwellwert:100 μM
Schwellwert:25 μM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
11913769 Schwellwert:1 bis 3 μM 1 Stück
10780183 Schwellwert:1 bis 3 μM 1 Stück
11963769 Schwellwert:100 μM 1 Stück
10596653 Schwellwert:100 μM 1 Stück
11943769 Schwellwert:25 μM 1 Stück
10486022 Schwellwert:25 μM 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11913769
Marke: Atlas Material Testing™ RB5115206
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelqualität
Beschreibung Schwellwert:1 bis 3 μM
Flussrate 1000 l/h
Material Polypropylen
Menge Je 1
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 35 °°C
Betriebstemperatur (metrisch) 35 °°C
Typ Kartusche
Länge (metrisch) 254 mm