Learn More
Kartell™ Rührblätter aus Polypropylen
Hergestellt aus Polypropylen und Stahl für Festigkeit, Haltbarkeit und chemische Beständigkeit. Kartel™ Polypropylenrührer bieten eine robuste Auswahl an Paddles für jedes Rührbedürfnis.
Marke:  Kartell™ 0043200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10294471
  • 125.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die mit Polypropylen ummantelte Stahlstange ermöglicht eine stabile Verbindung zum Rührer
  • Stahlstäbe: 8 x 350 mm (Durchm. X Länge) passend für Standard-Rührwerke
  • Die Blätter aus Polypropylen sind aus Stabilitätsgründen fest an den Stäben angebracht
    • Feste Propeller für Wirbelrühren
    • U-Form für langsamere, aber kräftigere Bewegungen
    • Zwei Größen von Schwenklaufrädern ermöglichen die Einführung der Blätter durch eine kleine Öffnung, die dann für das Rühren vollständig ausgezogen werden
Spezifikation
Spezifikation
Zusammenklappbares Paddel, das sich während des Rührens vollständig ausklappt
98,5 mm W
einstellbarer Drehzahl
98,5 mm