Learn More
Socorex™ Halmpipetten-Spitze aus Polypropylen
Die Socorex™ Halmpipetten-Spitze aus Polypropylen können direkt in mikrobiologischen Tests verwendet werden. Die Halmspitzen aus Polypropylen sind speziell für die einfache Handhabung bis tief in schmale Fläschchen und Stomacher-Beutel konzipiert worden. Ihr großer Durchmesser ermöglicht die Aufnahme von partikelhaltigen Flüssigkeiten.
Marke: Socorex™ 313.1119.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.76500kg
Beschreibung
- In zwei Größen (190 und 240 mm) passend für Acura™ manuell 810, 1:10 Verdünnungspipette
- Kann direkt in mikrobiologischen Tests verwendet werden
- Sterilisiert, in versiegelten Beuteln
Spezifikation
1,1 ml | |
steril | |
190 mm | |
Socorex™ Acura™ Handbuch 810 |
mit Filter | |
Nicht autoklavierbar | |
Direkter Einsatz in mikrobiologischen Tests | |
Polypropylen |