Learn More
ratiolab™ Makro-II-Pipettenspitze aus Polypropylen, transparent
Diese Pipettenspitzen sind ideal für Biohit™ proline Pipetten geeignet. ratiolab™ Makro II Pipettenspitzen passen perfekt auf manuelle oder elektronische Einzel- oder Mehrkanalpipetten.
Marke: ratiolab™ 2400650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63900kg
Beschreibung
Diese Pipettenspitzen bestechen durch ihre einheitliche Qualität und Genauigkeit. Gemeinsam mit einem speziell entwickelten Multirack sorgen das Nachfüllsystem sowie die ratiolab™ Multibox mit den entsprechenden Pipettenspitzen in einer Multischale für eine enorme Erleichterung sowie mehr Sicherheit beim Pipettieren in besonders anspruchsvollen Anwendungsbereichen.- Aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz dank des genau passenden Konus
- Optimale Handhabung dank der hohen Formbeständigkeit
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei dank besonderer Ionisierungsbehandlung
- Vorsterilisiert oder unsteril erhältlich
- Außergewöhnliche Transparenz dank hochwertiger Oberflächen
- Minimale Restbenetzung durch geprüfte Qualität der Rohmaterialien
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenöffnung
- Praxisorientierte Spitzenvolumen
- Mit Aeroject™ Spitzen mit speziellen Filtern aus hydrophobem PE-HD als
- Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontamination
- Geeignet für alle gängigen Pipettensorten
Spezifikation
1000 bis 5000 μl | |
Ja | |
CE, IVD | |
Autoklavierbar | |
Makro II |
Durchsichtig | |
12,55cm | |
Ideal für alle kommerziell erhältlichen Pipetten | |
Universal-Pipettenspitzen | |
Polypropylen |