Learn More
Camlab™ Polypropylen-Röhrchengestell
Artikelnummer. p-8000124
Encompass
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11787586
Marke: Camlab™ RTP711096B
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Produkttyp Röhrchengestell
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Microtubes (0.5 and 2.0 mL)
Material Polypropylen
Positionen 96 and 48
Zur Verwendung mit (Geräte) Für PCR- und Mikrozentrifugenröhrchen
Menge Je 1
Breite (metrisch) 68 mm
Höhe (metrisch) 21 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.