Learn More
Eppendorf™ 384-Well Protein LoBind Mikrotiterplatte aus Polypropylen, V-Boden
For troublesome samples where protein concentrations are low, the Eppendorf LoBind plates ensure maximal sample recovery - protecting enzyme activity and facilitating downstream analysis.
Marke: Eppendorf™ 0030528107
1924.00 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.21300kg
Beschreibung
Die Eppendorf Mikrotiterplatten aus Polypropylen verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Platten aus Polypropylen erfüllen alle geltenden SBS-, IVD-, EN ISO 9001/2/3- und EN 13485-Richtlinien.- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Geprüfte Verwendbarkeit für Automatikanwendungen
- Gemäß SBS-Norm
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Standard | |
White | |
384 | |
V | |
120 | |
Ja |
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485 | |
16 x 24 | |
Polypropylen | |
200 μl | |
Ja | |
120/Packung |