Learn More
BRAND™ Vollpipette aus Polypropylen
Diese äußerst durchscheinende Vollpipette aus Polypropylen hat eine Toleranz von ± 0.1 ml und eine Gesamtlänge von 460 ± 10 mm. Geeignet für Forschung, Wissenschaft und andere Laboranwendungen.
Marke: BRAND™ 30015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Hochtransparent
- Schlierenbeständige, blau gedruckte Graduierungen und Beschriftungen
- Die Einwirkung von Temperaturen bis zu 60 °C hat keinen Einfluss auf die Toleranzen
- Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Graduierungen und Beschriftungen zu erhalten
- Aus Polypropylen
- Volumen: 50 ml
- Toleranz: ±0.1 ml
- Gesamtlänge: 460 ± 10 mm
- Plastibrand™ Vollpipetten
Spezifikation
Ja | |
6er-Packung | |
Volumetrische Vollpipette |
PP (Polypropylen) | |
25 ml |