Learn More
Antistatische Wägeschiffchen aus Polystyrol
Artikelnummer. 10690805
Encompass
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Artikelnummer. 10690805
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Use these boats with microwave moisture analyzers. Polystyrene Anti-static Weighing Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
B/T/H: 80/80/20mm
Volumen: 100mL
Ausführung: antistatisch
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 100 mL
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrol
Form Quadratisch
Typ Antistatisches Wägeschiffchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohol und Bleichmittel
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für die Verwendung mit Mikrowellen, Waagen oder Feuchtigkeitsanalysatoren
Länge (metrisch) 85 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Höhe (metrisch) 24 mm
Tiefe (metrisch) 85 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.