Learn More
Polystyrol, ataktisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498610
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11498610
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044416.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird als Kunststoff verwendet, einschließlich Schutzverpackung, Behältern, Deckeln, Flaschen, Tabletts, Becher und Einweg-Besteck.
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-53-6
Summenformel (C8H8)n
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00084450
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
IUPAC-Name Styrol
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polystyrene
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 125,000 to 250,000
Physikalische Form Flocken