Learn More
Polystyrol-Standard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471737 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15471737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041924.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polystyrene standard
CAS 9003-53-6
Summenformel (C8H8)n
MDL-Nummer MFCD00084450
Menge 1 g
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
InChI-Schlüssel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Styrol
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Formelmasse 2, 200
Physikalische Form Pulver