Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Air 3/4 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Beschreibung
- Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid
- Schwarze Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff auf der Handfläche und den Fingern
- Offene Rückseite
- Elastisches Strickbündchen
- Die ergonomische, nahtlose Strickkonstruktion passt sich der natürlichen Form der Hand an und sorgt für mehr Festigkeit und Strapazierfähigkeit, erstklassigen Tragekomfort sowie Belüftung
- Das Filamentgarn reduziert die Verlinkung für die empfindlichsten Anwendungen und lässt sich leicht für den längeren Gebrauch waschen
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Die schaumartige Beschichtung und der belüftete Handrücken optimieren die Atmungsaktivität des Handschuhs
- Der Nitrilschaum verbessert die Griffigkeit
- Das gestrickte und elastische Handgelenk gibt dem Handschuh guten Halt
- Die Nitrilbeschichtung an der Handfläche und den Fingerspitzen bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und Undurchlässigkeit für Öle
- Die schwarze Farbe, geeignet für Arbeiten in verschmutzter Atmosphäre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE: KATEGORIE II Mittlere Risiken, gemäß Anforderungen: EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen EN 388-2016 Mechanische Risiken |
Beschreibung | 13 Gauge |
Coating Material | Nitrilschaumstoff |
Farbe | Schwarz |
Größe | 9 |
Länge (metrisch) | 24.5 cm |