Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Mischhandschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Beschreibung
- Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid/Baumwolle
- Rauhe schwarze Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingern
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
- Das gestrickte und elastische Handgelenk gibt dem Handschuh guten Halt
- Der Baumwoll-Polyamidfaden bietet ausgezeichneten Tragekomfort und bietet dem Handschuh effektive Schnitteigenschaften
- Die Nitrilbeschichtung an der Handfläche und den Fingern bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und Undurchlässigkeit für Öle
- Seine schwarze Farbe macht ihn weniger schmutzempfindlich und sorgt so für eine längere Lebensdauer
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE: KATEGORIE II Mittlere Risiken, gemäß Anforderungen: EN 420-03 Allgemeine Anforderungen EN 388-16 Mechanische Risiken |
Beschreibung | 10 Gauge |
Coating Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Größe | 7 |
Länge (metrisch) | 25.5 cm |