Learn More
New Pig™ Polyurethane Drain Cover
Click to view available options
Breite (metrisch):
61 mm
91 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Yellow |
| Material | Polyurethane |
| Typ | Drain Cover |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Breite (metrisch) | 91 mm |
| Höhe (metrisch) | 1.1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.