Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.
Marke:  Kautex™ 2000070599
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06750kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10196730
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Teil der Behälterfamilienreihe 310
  • Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
69 mm
PVC
96 Karton
Quadratisch
Weithalsbehälter
Durchsichtig
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
96
Nein
143 mm