Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.
Marke:  Kautex™ 2000084419
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10234491
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Teil der Behälterfamilienreihe 310
  • Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
31 mm
PVC
480/Karton
Quadratisch
Weithalsbehälter
Durchsichtig
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
480
Nein
83,5 mm
Verschluss