Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyvinylchlorid
Diese PVC-Behälter mit weitem Hals lassen sich dank der großzügig gestalteten Halsweite ganz einfach befüllen und reinigen.
Marke: Kautex™ 2000084412
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96000kg
Beschreibung
- Teil der Behälterfamilienreihe 310
- Auslaufsicherer, manipulationssicherer Verschluss aus PP
Spezifikation
200 ml | |
41 mm | |
PVC | |
288/Karton | |
Quadratisch | |
Weithalsbehälter |
Durchsichtig | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
288 | |
Nein | |
98,5 mm | |
Verschluss |