Learn More
Bohlender™ BOLA™ Globus Rührkupplungen aus POM
Diese Kupplungen eignen sich für Zentrifugen mit Drehzahlen bis 1,200 U/min. Bohlender™ BOLA™ Globus Rührkupplungen aus POM zeichnen sich durch ihre gute mechanische Festigkeit und leistungsstarke Transmission von bis zu 300 Ncm aus.
Marke: Bohlender™ C398-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Sehr geringe Zentrifugalkräfte durch geringes Gewicht
- Geeignet für Links- und Rechtsdrehung (außer GL 10-Gewinde: keine Linksdrehung möglich)
- Keine Resonanz
- Einfache Montage durch Schraubverbindungen mit Spannringen
- Der Drehzapfen (Länge 90 mm) kann vom Benutzer verkürzt werden
- Maximale Fehlausrichtung der Achsen 10 mm
Spezifikation
6,5 mm | |
190 mm | |
Rührkupplung |
Ideal für das Ausgleichen von Achsenabweichungen zwischen Rührwerk und Rührstab | |
1 pro Packung |